Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PPCO à col étroit Nalgene™ avec bouchon : Autoclavables
GREENER_CHOICE
Code produit. 10190291
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Les contenants Nalgene LDPE, HDPE, PP et PMP peuvent servir au stockage à long terme, en évitant l'exposition directe aux rayons UV.
Code produit. 10190291
Marque: Thermo Scientific™ 20060004
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les contenants Nalgene LDPE, HDPE, PP et PMP peuvent servir au stockage à long terme, en évitant l'exposition directe aux rayons UV.
Les flacons en copolymère de polypropylène avec bouchon permettent d’effectuer des applications de laboratoire nécessitant une excellente résistance aux produits chimiques et d’autoclavage avec et sans contenu.
Les flacons en PPCO à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon permettent d’effectuer des applications de laboratoire nécessitant une excellente résistance aux produits chimiques et d’autoclavage avec et sans contenu. Ces flacons en copolymère de polypropylène translucides offrent une bonne clarté pour visualiser le contenu. Uniquement fabriquées à partir de matériaux en plastique de laboratoire de haute qualité pour de faibles substances lixiviables et extractibles.
  • Les capuchons sans joint assurent une étanchéité ultime†, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
  • Autoclavable
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 oz, 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4 oz
Couleur Naturels, transparents
Description Flacon à col étroit autoclavable
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
Matériau Copolymère de polypropylène (PPCO)
Nbre par carton 72
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel
Finition de col 24 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016.Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfont la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Jetable Non
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Boston Round
Hauteur (métrique) 101 mm
Type de produit Flacon à col étroit
Largeur (impériale) 1,98 po
Hauteur (impériale) 3,97 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 24 mm
Diamètre (métrique) 50 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.