Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PPCO économiques à col étroit Nalgene™ avec bouchon, 30 ml
Description
Réalisez des applications simples à usage général ne nécessitant pas de flacon lourd avec les flacons en PPCO économiques à col étroit avec bouchon Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons en copolymère de PP sont des versions légères du flacon de qualité de laboratoire Nalgene original.
- Économiques et recyclables ; Conçues pour un usage unique
- La translucidité permet de voir facilement les niveaux de liquide
- Bouchons sans joint assurant une étanchéité parfaite, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
- Autoclavables/Étanches†
- Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage
- Bouchons en PP
Spécification
Spécification
| Capacité | 1 oz, 30 ml |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Capacité (impériale) | 1 oz |
| Couleur | Naturel, translucide |
| Description | Flacon économique à col étroit |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 14 mm |
| Matériau | PPCO |
| Nbre par carton | 72 |
| Nb par paquet | 72 |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.