Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made of Teflon™ PFA with Closure
Code produit. 10758331
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60mL
125 ml
250mL
500mL
1000mL
Taille du bouchon:
20 mm
38-430 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
6 pièces
8 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10758331 500mL 38-430 mm 1 pièce
10414671 30 ml 20 mm 1 pièce
15911661 60mL 20 mm 8 pièces
15911381 125 ml 38-430 mm 6 pièces
11329774 250mL 38-430 mm 4 pièces
11349774 1000mL 38-430 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit. 10758331 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 16300016
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrez une excellente résistance thermique, chimique et à la corrosion grâce aux flacons à col étroit, parmi les contenants qui présentent la meilleure résistance aux produits chimiques et à la corrosion.
Obtenez une excellente résistance thermique, chimique et à la corrosion grâce aux flacons en Teflon™ PFA à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™, parmi les contenants qui présentent la meilleure résistance aux substances chimiques et à la corrosion.
  • De -270°C à +250°C (de -454°F à +482°F)
  • Inertes à pratiquement tous les produits chimiques, sauf métaux alcalins en fusion, fluor à haute température et composés halogénés complexes à haute température et haute pression
  • Emballés individuellement
  • Autoclavables
  • Bouchon étanche† en PFA
Comprend :
bouchons à vis en PFA étanches et sans revêtement
Remarque :
dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500mL
Capacité (impériale) 16 oz
Couleur Naturel, translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 24mm
À utiliser avec (application) Storage, Transportation ​
Matériau Téflon PFA
Nbre par carton 4/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Stérilité Non stérile
Plage de températures (métrique) -100°C to 260°C
Couleur de bouchon Naturel
Finition de col 38mm
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 181mm
Type de produit Flacon à col étroit
Hauteur (impériale) 7,12 po
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon ETFE
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 72mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Étape du flux de travail Upstream process solution storage. Upstream Validation
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.