Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PEHD coloris naturel Nalgene™ sans bouchon : conditionnés en vrac
GREENER_CHOICE
Code produit. 10475313
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
8 ml
15 ml
Finition de col:
13-415 mm
20-415 mm
Conditionnement:
2000 pièces
Code produit. Capacité (métrique) Finition de col unitSize
10475313 8 ml 20-415 mm 2000 pièces
10466273 4 ml 13-415 mm 2000 pièces
10620334 15 ml 20-415 mm 2000 pièces
3 options
Code produit. 10475313
Marque: Thermo Scientific™ 3620029025
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez et expédiez de petits volumes, des réactifs précieux avec des flacons de diagnostic en PEHD naturels et transparents, conditionnés sans bouchons.
Stockez et expédiez de petits volumes de réactifs précieux avec les flacons de diagnostic en PEHD naturel Thermo Scientific™ Nalgene™ sans bouchon, pour une utilisation dans des kits de tests et des applications de faible volume. Ces flacons en polyéthylène haute densité sont conditionnés sans bouchon pour pouvoir être associés à des bouchons de différentes couleurs (réf. 362150). Avec des parois uniformes résistantes aux fissures et aux perforations, ces flacons en polyéthylène haute densité sont étanches† lorsqu’ils sont assemblés à des bouchons Nalgene (à commander séparément).
Caractéristiques :
  • non stériles
  • Polyéthylène haute densité naturel, transparent
  • Les parois durables et uniformes sont résistantes aux fissures et aux perforations
Informations de commande :
Les flacons sont conditionnés en vrac sans bouchons. 2000 par carton. Les bouchons colorés doivent être commandés séparément (n° de réf. 362150).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité 0,25 oz., 8 ml
Capacité (métrique) 8 ml
Capacité (impériale) 0,25 oz
Couleur Translucide
Description 8 ml, finition de col 20-415, conditionné en vrac
Diamètre (métrique) intérieur de col 13 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 2000
Nb par paquet 2000
Stérilité Non stérile
Finition de col 20-415 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons de diagnostic et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 44 mm
Type de produit Flacon de diagnostic
Largeur (impériale) 0,98 in
Hauteur (impériale) 1,73 in
Diamètre (métrique) 25 mm
Distribution par le bouchon Non
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.