Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en PVC sans phthalate Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7164869
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
1/2 po
1/4 po
1/8 po
1 in
3/16 po
3/4 po
3/8 in.
5/16 po
5/8 po
7/16 po
Diamètre (impériale) externe:
1 1/4 po
1 in
1/2 po
1/4 po
11/16 po
3/16 po
3/4 po
3/8 po
5/16 po
5/8 po
7/16 po
7/8 po
9/16 po
Longueur totale (impériale):
50 pieds
100 pieds
250 pieds
Pression maximale:
18 psig à 73°F (23°C), 14 psig à 125°F (51°C)
20 psig à 73°F (23°C), 10 psig à 125°F (51°C)
22 psig à 73°F (23°C), 11 psig à 125°F (51°C)
26 psig à 73°F (23°C), 13 psig à 125°F (51°C)
28 psig à 73°F (23°C), 14 psig à 125°F (51°C)
30 psig à 73°F (23°C), 15 psig à 125°F (51°C)
32 psig à 73°F (23°C), 16 psig à 125°F (51°C)
36 psig à 73°F (23°C), 18 psig à 125°F (51°C)
40 psig à 73°F (23°C), 20 psig à 125°F (51°C)
46 psig à 73°F (23°C), 23 psig à 125°F (51°C)
50 psig à 73°F (23°C), 25 psig à 125°F (51°C)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16585130
Marque: Thermo Scientific™ 87019020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cette tubulure transparente autoclavable de qualité laboratoire constitue la norme en matière de pureté et de qualité. Elle est fabriquée à base de résines de qualité supérieure et est exempte de plastifiants ortho-phthalates. Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
La tubulure en PVC transparent sans phthalate Thermo Scientific™ Nalgene™ est fabriquée à base de matériaux en résine de qualité supérieure et fonctionne comme une tubulure Nalgene 180 classique, mais est exempte de plastifiants DEHP et ortho-phthalates. Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65. Résiste au durcissement et à la décoloration causés par une large gamme de produits chimiques de laboratoire et ne confère pas d’odeur ou de goût, ce qui rend cette tubulure idéale pour une large gamme d’applications non médiales, en laboratoire, de recherche et pharmaceutiques.
  • Cette tubulure transparente autoclavable de qualité laboratoire constitue la norme en matière de pureté et de qualité. Elle est fabriquée à base de résine et de plastifiants de la meilleure qualité
  • Exempte de plastifiants ortho-phthalates
  • Résiste au durcissement et à la décoloration par de nombreux produits chimiques. Offre une bonne stabilité dimensionnelle
  • Équivaut à la tubulure Tygon™ E-3603
  • Porte le marquage de conformité réglementaire et de diamètre interne à intervalles de 12 po pour faciliter l’identification et les mesures
  • Dureté au duromètre Shore A, 60
  • Ne confère pas d’odeur ni de goût
  • Possibilité d’écrire dessus avec le marqueur Nalgene Lab
  • Glisse facilement sur les raccords en verre et en plastique ; se bloque solidement
  • Autoclavable/Transparente
Compliance
Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
La taille 8701-0010 n’est pas imprimée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
Description Tubulure en PVC sans phthalate
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1/8 po
Matériau PVC
Diamètre (impériale) externe 1/4 po
Longueur totale (impériale) 250 pieds
Épaisseur (impériale) 1/16 po
Quantité d’emballage 1 article de tubulure de 250 pi de long
Stérilité Non stérile
Méthode de stérilisation Autoclave, gaz, produit chimique
Couleur Transparent
Dureté 60 (Shore A)
Flexibility Rayon de courbure de 4 x dia. ext.
Pression maximale 50 psig à 73°F (23°C), 25 psig à 125°F (51°C)
Niveau de vide Très faible
Max. Operating Temperature (English) 160°F
Max. Operating Temperature (Metric) 71°C
Type de produit Tubulure flexible
Afficher plus Afficher moins
Non destinée à un usage médical.