Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure de vide en PVC sans phthalate Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 16545140
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diamètre (impériale) interne:
1/2 po
1/4 po
3/16 po
3/8 in.
Diamètre (impériale) externe:
1-1/8 po
5/8 po
7/8 po
9/16 po
Longueur totale (impériale):
10 pieds
50 pieds
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16545140
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 87020210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Les tubulures en PVC à parois épaisses peuvent résister au vide absolu (29,9 po [760 mm] Hg) à température ambiante. Fabriquées à partir de résines de qualité supérieure, exemptes de plastifiants ortho-phthalates. Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
La tubulure de vide en PVC transparent sans phthalate Thermo Scientific™ Nalgene™ est fabriquée à base de matériaux en résine de qualité supérieure et fonctionne comme une tubulure Nalgene 180 classique, mais est exempte de plastifiants DEHP et ortho-phthalates. Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65. Résiste au durcissement et à la décoloration causés par une large gamme de produits chimiques de laboratoire et ne confère pas d’odeur ou de goût. Résiste au vide complet (29,9 po Hg) à température ambiante.
  • Cette tubulure transparente autoclavable de qualité laboratoire constitue la norme en matière de pureté et de qualité. Elle est fabriquée à base de résine et de plastifiants de la meilleure qualité
  • Exempte de plastifiants ortho-phthalates
  • Résiste au vide complet de 29,9 po Hg à température ambiante
  • Résiste au durcissement et à la décoloration par de nombreux produits chimiques. Offre une bonne stabilité dimensionnelle
  • Équivaut à la tubulure Tygon™ E-3603
  • Porte le marquage de conformité réglementaire et de diamètre interne à intervalles de 12 po pour faciliter l’identification et les mesures
  • Dureté au duromètre Shore A, 60
  • Ne confère pas d’odeur ni de goût
  • Possibilité d’écrire dessus avec le marqueur Nalgene Lab
  • Glisse facilement sur les raccords en verre et en plastique ; se bloque solidement
  • Autoclavable/Transparente
Compliance
Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certifications/Conformité Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
Description Tubulure de vide en PVC sans phthalate
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1/2 po
Diamètre (métrique) interne 13 mm
Matériau PVC
Diamètre (impériale) externe 1-1/8 po
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Longueur totale (impériale) 50 pieds
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (impériale) 5/16 po
Épaisseur (métrique) 7,9 mm
Quantité d’emballage 1 article de tubulure de 50 pi de long
Stérilité Non stérile
Méthode de stérilisation Autoclave, gaz, produit chimique
Couleur Transparent
Dureté 60 (Shore A)
Flexibility 4xOD
Pression maximale 52 psig à 73°F (23°C), 21 psig à 125°F (51°C)
Niveau de vide Vide complet à température ambiante
Max. Operating Temperature (English) 160°F
Max. Operating Temperature (Metric) 71°C
Type de produit Tubulures à vide
Mostrar más Mostrar menos
Non destinée à un usage médical.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado