Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger à grande vitesse et fond rond en PPCO, Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11385524
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 ml
15 ml
16 ml
38 ml
50 ml
100 ml
Longueur (métrique):
88.1 mm
98,6 mm
102 mm
102.1 mm
102.4 mm
112,8mm
163,1 mm
Diamètre (métrique):
15,8 mm
15,8mm
17,8 mm
25,2 mm
28,4 mm
28,5 mm
31,5 mm
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
Les tubes doivent être remplis à au moins 80 % de leur capacité pour fonctionner correctement.
Code produit. 11385524
Marque: Thermo Scientific™ 31100380
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tubes doivent être remplis à au moins 80 % de leur capacité pour fonctionner correctement.
Améliorez l’adaptation aux rotors et les performances grâce à ces tubes à centrifuger grande vitesse à fond rond en PPCO dotés d’une épaisseur de paroi et d’un diamètre uniformes.
Améliorez l’adaptation aux rotors et les performances grâce à ces tubes à centrifuger grande vitesse à fond rond en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ dotés de parois épaisses et d’un diamètre uniformes. Ces tubes présentent une excellente résistance aux produits chimiques.
Caractéristiques
  • Fonds ronds adaptés aux rotors à grande vitesse dans les centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées
  • Technique de moulage assurant une épaisseur uniforme des parois et une solidité accrue
  • Un diamètre uniforme (sans rétreint) pour un meilleur ajustement au rotor et une meilleure tolérance de la force centrifuge
  • Tubes de 50 et 100 ml disponibles avec rebord pour une extraction plus facile des alvéoles des rotors
  • Choix économique : ces tubes peuvent également servir de tubes à essai
  • Durée de vie supérieure à celle des tubes en polycarbonate dans des conditions d’autoclavage répété
Informations de commande :
Fournis sans bouchon ; bouchons à ajustement par friction disponibles séparément (série DS3111)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 38 ml
Matériau Copolymère de polypropylène (PPCO)
Nbre par carton 100
Nb par paquet 10
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Forme Rond
Longueur (métrique) 88.1 mm
Forme du fond Rond
Writing Area No
Diamètre (métrique) 25,2 mm
Graduated Non
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 50,000 x G
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.