Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Low Particulate Biotainer Bottles
Code produit. 16420601
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Comprend:
Poignée d’encolure
Poignée en polyéthylène
Poignée latérale
Quantité:
14 x 5 flacons
20 x 5 flacons
20 flacons
4 x 5 flacons
6 bouteilles
7 x 5 flacons
Conditionnement:
100 pièces
20 pièces
35 pièces
6 pièces
70 pièces
Code produit. 16420601
Marque: Thermo Scientific™ 38341516
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nalgene PETG Low Particulate Biotainer Bottles are certified clean to USP <788> standards, making them an excellent solution for biological and pharmaceutical manufacturing.
Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certified Clean PETG Biotainer™ Bottles reduce the risk of carry-over contamination.
  • Spécifiquement conçues pour la fabrication de produits pharmaceutiques et biologiques
  • Certifié propre, conforme à l’USP 788
  • Usage exclusivement réservé à la recherche. Usage non prévu pour des procédures de diagnostic
  • < Endotoxine 0,5 UE/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable, Non autoclavable
Capacité (métrique) 5 L
Capacité (impériale) 169.07 fl. oz., 169,07 fl oz
Certifications/Conformité USP <778>, USP 788
Couleur de bouchon Blanc
Joint de fermeture PEBD
Couleur Transparent
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 48 mm
Diamètre (métrique) externe du col 48 mm
À utiliser avec (application) Spécifiquement conçues pour la fabrication de produits pharmaceutiques et biologiques, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product, Spécifiquement conçues pour la fabrication de produits pharmaceutiques et biologiques, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Comprend Poignée en polyéthylène
Matériau PETG
Diamètre (métrique) externe 166 mm
Nbre par carton 6/boîte
Nb par paquet 1 Ea.
Quantité 6 bouteilles
Hauteur (métrique) 299 mm
Stérilité Stérile
Longueur (impériale) 21,375 in
Type de produit Biotainer
Largeur (impériale) 14,75 in
Faible taux de particules USP <788> (Low particulate)
Diamètre (métrique) 166 mm
Étape du flux de travail Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation.