Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Low Particulate Biotainer Bottles
Code produit. p-9078026
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Comprend:
Poignée d’encolure
Poignée en polyéthylène
Poignée latérale
Quantité:
14 x 5 flacons
20 x 5 flacons
20 flacons
4 x 5 flacons
6 bouteilles
7 x 5 flacons
Conditionnement:
100 pièces
20 pièces
35 pièces
6 pièces
70 pièces
Code produit. 16410591
Marque: Thermo Scientific™ 38302542
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nalgene PETG Low Particulate Biotainer Bottles are certified clean to USP <788> standards, making them an excellent solution for biological and pharmaceutical manufacturing.
Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certified Clean PETG Biotainer™ Bottles reduce the risk of carry-over contamination.
  • Spécifiquement conçues pour la fabrication de produits pharmaceutiques et biologiques
  • Certifié propre, conforme à l’USP 788
  • Usage exclusivement réservé à la recherche. Usage non prévu pour des procédures de diagnostic
  • < Endotoxine 0,5 UE/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable, Non autoclavable
Capacité (métrique) 125 mL
Capacité (impériale) 4.23 fl. oz., 4,23 fl oz
Certifications/Conformité USP <778>, USP 788
Couleur de bouchon Blanc
Joint de fermeture PEBD
Couleur Transparent
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38 mm
Diamètre (métrique) externe du col 38 mm
À utiliser avec (application) Spécifiquement conçues pour la fabrication de produits pharmaceutiques et biologiques, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product, Spécifiquement conçues pour la fabrication de produits pharmaceutiques et biologiques, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Comprend Poignée latérale
Matériau PETG
Diamètre (métrique) externe 52 mm
Nbre par carton 100/boîte
Nb par paquet 5/Pk.
Quantité 20 x 5 flacons
Hauteur (métrique) 105 mm
Stérilité Stérile
Longueur (impériale) 12 in
Type de produit Biotainer
Largeur (impériale) 12 in
Faible taux de particules USP <788> (Low particulate)
Diamètre (métrique) 52 mm
Étape du flux de travail Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato