Learn More
Thermo Scientific™ Flacons propres certifiés en PETG Nalgene™
Code produit. 10506165
Change view
Click to view available options
:
500mL
Code produit.
10506165 500mL
1 options
Code produit. 10506165
Marque: Thermo Scientific™ 3820190500x
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Évitez tout problème de fuite, de casse et de contamination radioactive dans les applications en salles blanches grâce aux flacons stériles certifiés sans particules en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™.
Évitez tout problème de fuite, de casse et de contamination radioactive dans les applications en salles blanches grâce aux flacons stériles certifiés sans particules en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™. Adaptés pour les applications pharmaceutiques et de biotechnologie nécessitant le traitement et le stockage de produits intermédiaires en vrac et de réactifs essentiels tels que les vaccins et les préparations thérapeutiques à base de protéines. Une alternative sûre pour votre laboratoire sans nuire à la précision.
À faibles taux de particules, certifiés par lot, ces récipients sont dotés d’une structure étanche† unique et sont adaptés au transport.
  • Ils offrent une excellente étanchéité aux gaz et assurent un pH très stable pour les solutions tamponnées.
  • Les résines sont exemptes de composés d’origine animale.
  • Stériles et inviolables, ils garantissent l’intégrité du produit avant utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 16,9 oz.
Diamètre (impériale) 2,9 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,1 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau PETG
Nbre par carton 24
Nb par paquet 4
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité Conformes aux normes USP de classe IV, à la pharmacopée européenne de toxicité anormale et aux tests physicochimiques USP 661. Fabriqués en salle blanche de classe 7 certifiée ISO 14644-1 Certifiés stériles (SAL 10-6), non cytotoxiques, apyrogènes et non hémolytiques.
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 177 mm
Type de produit Nettoyer le récipient
Hauteur (impériale) 6,97 in
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 74 mm
Afficher plus Afficher moins
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.