Learn More
Thermo Scientific™ Flacon en PETG carré certifié platine pour flacon de culture propre Nalgene™
Description
Les produits sont lavés à l’eau pour injection USP et traités après le lavage dans des salles banches de classe 5 avec des hottes de conditionnement / d’inspection de classe 4 pour produire ces produits à très faible taux de particules. Certifiés et testés lot par lot pour contenir moins de 1/3 des particules autorisées conformément à la norme USP <788> pour limiter toute contamination particulaire éventuelle Produits stériles prêts à l’emploi avec un niveau garanti de stérilité de 10-6 à l’intérieur du récipient/bouchon, y compris deux barrières stériles thermoscellées pour protéger le produit avant son utilisation.
- Stériles à 10-6 SAL
- Non pyrogènes et non cytotoxiques
- Bouchons en polyéthylène haute densité (PEHD) étanches.
- Les flacons de sérum sont conditionnés dans des plateaux sous film thermorétracté avec des bouchons fixés.
- Fabriqué conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage, stockage et expédition stériles, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation , Validation Testing, Drug Substance, Drug Product |
| Nbre par carton | 416/Cs. |
| Nb par paquet | 52/Pk. |
| Quantité | 5 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Plage de températures (métrique) | -70°C to 70°C |
| Faible taux de particules | <1/3 USP <788> (Ultralow particulate) |
| Certifications/Conformité | ISO 13485:2003, 21CFR177.1520, USP classe VI |
| Type de produit | Media Bottle |
| Afficher plus |