Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PETG Nalgene™ sans bouchon : plateaux stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté
GREENER_CHOICE
Code produit. 10212673
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
Conditionnement:
200 pièces
24 pièces
280 pièces
40 pièces
60 pièces
Code produit. Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10212673 30 ml 20-415 mm 280 pièces
10447043 60 ml 24-415 mm 200 pièces
10394093 125 ml 38-430 mm -
10029112 250 ml 38-430 mm 60 pièces
10562225 500 ml 38-430 mm 40 pièces
10707273 1 l 38-430 mm 24 pièces
6 options
Code produit. 10212673
Marque: Thermo Scientific™ 3420240030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Emballez et expédiez des milieux, des tampons et des sérums liquides à l’aide de ces flacons de milieu carré en PETG durables à paroi épaisse, conçus pour être utilisés dans les lignes de remplissage.
Conditionnez et expédiez les milieux de culture liquides, les tampons et les sérums grâce aux flacons de culture carrés en PETG Thermo Scientific™ Nalgene. Ces flacons aux parois renforcées et durables sont destinés aux lignes de remplissage ; bouchons vendus séparément.
Caractéristiques :
  • Paroi épaisse et durable
  • Incassables
  • Excellente barrière aux gaz
  • Stérile
    10-6
    SAL
  • Graduations moulées
  • Bouchon fourni séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 oz, 30 ml
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 200 ml (1 oz)
Couleur Transparent
Description Flacons de culture sans bouchon
Diamètre (impériale) 1,5 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,55 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 14 mm
À utiliser avec (application) Conduites de remplissage
Matériau PETG
Nbre par carton 280
Nb par paquet 40
Stérilité Stérile
Closure Included Non
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Fit for Purpose Stérile
Hauteur (métrique) 64 mm
Type de produit Flacon, carré
Hauteur (impériale) 2,5 in
Taille du bouchon 20-415 mm
Diamètre (métrique) 38 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.