Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Fernbach Culture Flask
Code produit. 15931631
Click to view available options
Capacité (métrique):
2800 ml
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 15931631
Marque: Thermo Scientific™ 41052800
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Augmentez l’aération pour une meilleure croissance de la culture dans les milieux liquides grâce à la vaste surface de ces flacons de culture Nalgene Fernbach.
Augmentez l’aération pour une meilleure croissance de la culture dans les milieux liquides grâce à la vaste surface de ces flacons de culture Fernbach en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene™. Fabriqué en polycarbonate durable et transparent.
Flacon de culture Fernbach 2,8L
• Polycarbonate transparent comme le verre
• Compatible bouchon taille 13, φ 68 x 58mm
• Flacon Fernbach
• Le lot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Accessoire de remplissage Corning™ CellSTACK™
Diamètre (métrique) de la base 20,3 cm
Diamètre (métrique) intérieur de col 56.6 mm
Diamètre (métrique) externe du col With lip: 72.9 mm; Below lip: 68.3 mm
Capacité (métrique) 2800 ml
Matériau Polystyrène
Hauteur (impériale) 9 in
Hauteur (métrique) 22,9 cm
Nbre par carton Case of 4
Nb par paquet 1
Revêtement de surface Néant
Afficher plus Afficher moins
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.