Learn More
Thermo Scientific™ Racks Nalgene™ pour tubes à essai à usage général en PC
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4520871
Click to view available options
Array:
3 x 8
4 x 10
À utiliser avec (équipement):
Tubes 13-16 mm
Tubes 16-20 mm
Tubes 25-30 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10707771
Marque: Thermo Scientific™ 59290016
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Organisez et stockez des tubes à essai dans ces portoirs pour tubes à essai pratiques dotés de poignées pour un transport facile ; les portoirs comportent des chiffres et des lettres moulés qui permettent d’identifier les tubes.
Organisez et stockez les tubes à essai à l’aide des racks pour tubes à essai à usage général en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces racks sont disponibles avec des poignées pour faciliter le transport. Lorsqu’ils sont vides, ils peuvent être empilés avec d’autres racks de même longueur. Les orifices sont repérés par des chiffres et des lettres moulés pour une identification aisée des tubes.
  • Densité relative plus élevée que l’eau leur permettant de rester immergés dans le bain-marie et de ne pas flotter
  • Autoclavables (réduira la résistance dans le temps)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rack pour tubes à essai
Description Portoir pour tubes à essai PC 16 mm
Array 4 x 10
Autoclavable Autoclavable
Couleur Transparent
Capacité Tubes (13 à 16 mm)
Matériau PC
Positions 40
Forme Rectangle
Empilables Oui
À utiliser avec (équipement) Tubes 13-16 mm
Nbre par carton 4
Nb par paquet 1
Longueur (métrique) 28,5 cm
Longueur (impériale) 11 in
Largeur (métrique) 11,5 cm
Largeur (impériale) 4.5 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 16 mm
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.