Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs analytiques en PP Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4525018
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
34 mm
55mm
66mm
77 mm
104 mm
158 mm
Capacité (métrique):
10 ml
41 ml
64 ml
114 ml
254 ml
976 ml
Conditionnement:
12 pièces
2 pièces
4 pièces
Code produit. 10010741
Marque: Thermo Scientific™ 42500035
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez des papiers filtres standard avec ces entonnoirs équipés de longues tiges et de nervures externes pour éliminer les poches d’air.
Les entonnoirs analytiques en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene, dotés de longues tiges et de rainures externes, s'utilisent avec des filtres en papier standard.
Les rainures externes laissent s'échapper l'air plus facilement. Résistants à un vaste éventail de produits chimiques et de réactifs. Incassables, ils représentant une alternative avantageuse par rapport au verre.
  • Le corps de l'entonnoir est orienté à 60° et présente une pente de 58° induisant une filtration rapide.
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 34 mm
Capacité (métrique) 10 ml
Diamètre (métrique) de la tige 6 mm
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavables
Description Funnels analytiques en polypropylène, diamètre de la partie la plus évasée : 34 mm ; longueur tige : 52 mm
Longueur (métrique) du tube 52 mm
Quantité 36
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.