Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées économiques Nalgene™ ; PP
GREENER_CHOICE
Code produit. 10558141
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 mL
50 mL
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduations:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
24 pièces
Code produit. 10558141
Marque: Thermo Scientific™ 36640025
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Distribuez facilement des liquides avec des graduations moulées simples à lire et inaltérables à l’aide de ces éprouvettes graduées à un prix abordable.
Les éprouvettes en PP économiques Thermo Scientific™ Nalgene offrent une excellente résistance aux produits chimiques.
Elles sont pourvues d'un large bec verseur qui facilite la distribution des liquides et de graduations moulées inaltérables et faciles à lire.
  • Translucide
  • Hydrophobes
  • Économique et recyclable ; conçu pour un usage unique
  • Sans ménisque susceptible de gêner la lecture pour des mesures exactes
  • Résistance à la température jusqu’à 135°C (275°F)
  • Large base ronde nervurée plus solide et stable empêchant l’éprouvette de tomber ou de se renverser
  • Étalonnés “pour son volume contenu“ et “pour délivrer un volume donné” à 20°C
Informations sur le recyclage : Les produits de laboratoire réutilisables Nalgene sont conçus pour durer de nombreuses années dans des conditions de laboratoire types. Néanmoins, comme pour tous les produits durables, ils doivent être retirés et remplacés un jour ou l’autre.  Thermo Fisher Scientific recommande le recyclage du matériel de laboratoire en polypropylène Nalgene en fin de vie dans les collectivités disposant d’un système de recyclage du polypropylène.
Les béchers Nalgene et les éprouvettes graduées sont livrés dans des boîtes en carton ondulé fabriquées à partir de matériaux recyclés à 100 % après consommation.  Les sacs d’emballage sont fabriqués en PEBD et sont facilement recyclables une fois l’étiquette retirée.   Veuillez continuer à recycler vos cartons et vos sacs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 25 mL
Matériau Polypropylène
Description de l’article Éprouvette graduée en PP économique de 25 ml
Nbre par carton 18
Étalonnage Pour contenir
Diamètre (impériale) 0,75 po
Diamètre (métrique) 19,1 mm
Graduations 0.5 ml
Température max. 120°C
Forme Rond
Diamètre (métrique) intérieur 28,2 mm
Diamètre (impériale) intérieur 1,11 po
Température max. (impériale) 248°F
À utiliser avec (application) Laboratoires
Base Type Rond
Hauteur (impériale) 5,53 po
Hauteur (métrique) 140,5 mm
Type Bouteille graduée
ACT Label Oui
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.