Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, End Caps, tri
Click to view available options
3 po Tri (76 mm)
Description
Fermez les ouvertures sanitaires de 3/4 ou 3 po sur les bonbonnes en toute sécurité grâce aux bouchons en PP Thermo Scientific™ Nalgene™.Ces joints sont fiables et reproductibles lorsqu’ils sont utilisés avec un joint en silicone et un raccord union double. La rainure sur le dessous de la pièce de fermeture accepte n’importe quel joint sanitaire standard pour fermer les systèmes.
- Permet de sceller les ouvertures sanitaires des bonbonnes sanitaires Nalgene (réf. 2630 et 2640)
- USP classe VI
- Autoclavables
Spécification
Spécification
Taille du bouchon | 76 mm |
Description | 76 mm Tri (3 po) |
À utiliser avec (équipement) | Bonbonnes sanitaires Nalgene |
Matériau | Polypropylène |
Type de produit | Bouchons |
Quantité | Each |