Learn More
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PP Nalgene™, 400 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 10166400
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
3 pièces
4 pièces
6 pièces
Code produit. 10166400
Marque: Thermo Scientific™ 12010400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez des opérations de versement de manière précise et efficace avec ces béchers de forme basse, équipés d’une structure à bec verseur et de graduations sérigraphiées faciles à lire.
Réalisez des opérations de versement de manière précise et efficace avec les béchers Griffin de forme basse en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™, équipés d’une structure à bec verseur et de graduations sérigraphiées faciles à lire.
Caractéristiques :
  • Nervures pour un empilage aisé
  • Graduations sérigraphiées, code de taille, code de résine, numéro de catalogue, température max. et symbole “Pas de flamme vive” pour une identification facile et une utilisation en toute sécurité
  • Autoclavables / gradués
  • Conformes aux normes internationales ISO / DIN 7056 relatives à la précision des consommables de laboratoire en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel, translucide
Description Bécher Griffin forme basse, PP 400 ml
Capacité (métrique) 400 ml
Matériau polypropylène
Plage de graduations 50 à 400 ml
Incréments 25 ml
Quantité 6/sachet ; 36/boîte
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO/DIN 7056
Scale 50 ml à 400 ml par incréments de 25 ml
Modèle Griffin forme basse
ACT Label Oui
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Remarque : ne pas utiliser sur des plaques chauffantes