Learn More
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PP Nalgene™, 400 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4521499
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Unit Size:
1 pièce
12 pièces
3 pièces
4 pièces
6 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10116310
Brand: Thermo Scientific™ 12010030
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Réalisez des opérations de versement de manière précise et efficace avec ces béchers de forme basse, équipés d’une structure à bec verseur et de graduations sérigraphiées faciles à lire.
Réalisez des opérations de versement de manière précise et efficace avec les béchers Griffin de forme basse en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™, équipés d’une structure à bec verseur et de graduations sérigraphiées faciles à lire.
Caractéristiques :
  • Nervures pour un empilage aisé
  • Graduations sérigraphiées, code de taille, code de résine, numéro de catalogue, température max. et symbole “Pas de flamme vive” pour une identification facile et une utilisation en toute sécurité
  • Autoclavables / gradués
  • Conformes aux normes internationales ISO / DIN 7056 relatives à la précision des consommables de laboratoire en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Naturel, translucide
Description Bécher Griffin forme basse, PP 30 ml
Capacité (métrique) 30 ml
Matériau Polypropylène
Plage de graduations 5 à 30 ml
Incréments 5 ml
Quantité 12; 48
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO/DIN 7056
Scale 5 ml à 30 ml par incréments de 5 ml
Modèle Griffin forme basse
ACT Label Oui
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Remarque : ne pas utiliser sur des plaques chauffantes