Learn More
Thermo Scientific™ Jarres en polypropylène avec couvercles Nalgene™
Description
Les jarres en polypropylène avec couvercles Thermo Scientific Nalgene sont autoclavables et permettent de stocker ou de transporter des liquides.
Nos produits sont plus légers que le verre et évitent tout problème de fuite, de casse et de contamination. Nous sommes fiers de proposer à votre laboratoire une alternative plus sûre qui ne sacrifie pas pour autant la précision dont vous avez besoin.
- Côtés droits et absence de col facilitant l’accès et la récupération
- Les grandes tailles font d’excellentes boîtes de culture des déchets
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Capacité | 4 qt., 4,6 L |
| Capacité (métrique) | 4.6L |
| Capacité (impériale) | 4 qt . |
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (impériale) | 6,63 po |
| À utiliser avec (application) | Stockage et transport |
| Comprend | Couvercle |
| Matériau | polypropylène |
| Nbre par carton | 6 |
| Nb par paquet | 1 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.