Learn More
Thermo Scientific™ Bidons en polypropylène Nalgene™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4521782
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 l
8 l
Taille du bouchon:
38-430 mm
53 B
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11774364
Marque: Thermo Scientific™ 22210010
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Manipulez les liquides corrosifs en toute sécurité à l’aide de gants en caoutchouc et de la grande poignée de transport sur les bidons en polypropylène.
Manipulez les liquides corrosifs en toute sécurité à l’aide de gants en caoutchouc et de la grande poignée de transport sur les bidons en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces bidons offrent une excellente résistance aux produits chimiques Le bec verseur se trouve sur le côté pour une distribution facile et précise.
Caractéristiques :
  • Légèreté qui facilite la manipulation et le transport — un tiers du poids du verre
  • Autoclavables/Étanches†
Inclut :
Bouchons à vis en PP
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant l’autoclavage des bidons en polypropylène. Pour de meilleurs résultats, autoclavez à l’aide d’un bouchon à évent approprié.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 gal, 4 L
Capacité (métrique) 4 l
Capacité (impériale) 1 gal
Couleur Naturels, transparents
Description Bidon
Diamètre (impériale) 5,9 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,9 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 25 mm
Comprend Grande poignée de transport
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 6
Nb par paquet 1
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 304 mm
Type de produit Bidon
Hauteur (impériale) 12 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 152 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.