Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vide en polypropylène Nalgene™
Code produit. p-4525000
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
1700 ml
Taille du bouchon:
Bouchon n° 10
Bouchon n° 7
Bouchon n° 8
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10020681
Marque: Thermo Scientific™ DS41010500
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Remplacez les flacons en verre par ce flacon, moulé dans une seule pièce pour un vide total et dotés d’une entrée de tubulure inclinée pour éviter tout basculement.
Remplacez les flacons en verre par les flacons à vide en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ moulés en monobloc pour permettre le vide intégral et dont l’entrée de tubulure oblique prévient tout basculement. Flacon à vide incassables et autoclavable supportant une pression de vide de 30 Hg
  • Entrée de tubulure à 45° pour prévenir le renversement de l’unité lorsque la tubulure est raccordée
  • Adaptateur à barbelure pour tubulures d’un diamètre interne compris entre 1/4 et 3/8 po (tubulures vendues séparément)
  • Zone d’écriture ovale pour l’identification aisée du flacon
  • Goulot compatible avec les tailles de bouchons standard (bouchons non inclus)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 16 oz
Description Flacon à vide, en polypropylène, 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Polypropylène (PP)
Nbre par carton 1
Nb par paquet 1
Autoclavable Autoclavable
Taille du bouchon Bouchon n° 7
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.