Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger Nalgene™ en PPCO à fond conique
Descripción
Simplifiez les mesures grâce aux tubes à centrifuger à fond conique en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ dotés de graduations intégrées. Le copolymère de polypropylène (PPCO) translucide possède une excellente résistance aux produits chimiques.
Caractéristiques :
- Copolymère de polypropylène (PPCO) translucide compatible avec une large gamme de réactifs de laboratoire
- Conçus pour la centrifugation à basse vitesse jusqu’à 6 000 × g dans des centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées (les tubes doivent être remplis au moins à 80 % pour des performances optimales)
- Fonds coniques concentrant les précipités dans une zone réduite pour faciliter l’isolement et la récupération
- Graduations intégrées persistant pendant toute la durée de vie du tube
- Durent plus longtemps que les tubes en polycarbonate dans des conditions d’autoclavage répété
- Tubes autoclavables et gradués
Informations de commande :
Fournis sans bouchon ; bouchons à ajustement par friction disponibles. Pour des tubes de 15 ml, choisissez la référence DS3111-00017 ; pour des tubes de 50 ml, utilisez la référence DS3111-0029.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Matériau | Copolymère de polypropylène |
| Nbre par carton | 100 |
| Nb par paquet | 10 |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Conique |
| Longueur (métrique) | 118,6 mm |
| Forme du fond | Conique |
| Writing Area | Non |
| Mostrar más |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.