Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons pour flacons de micro-conditionnement en PPCO Nalgene™, pour flacons de 4.5 ml : stériles, conditionnés en vrac, coloris naturel
Description
Identifiez rapidement les échantillons avec les bouchons de flacons de microconditionnement en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ pour des flacons de 4.5 ml (disponibles en en vert, en blanc ou dans une couleur naturelle). Les bouchons en polymère de PP sont prêts à l’emploi et ne possèdent pas de joint torique susceptible de tomber ou de contaminer le contenu.
Caractéristiques :
- Les flacons (répertoriés séparément) et les bouchons sont testés ensemble, sous une pression de 7,5 psig pour l’expédition par avion
- Les bouchons sont stériles, exempts de RNase/DNase, non cytotoxiques et apyrogènes
- Bouchons étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec les flacons de micro-conditionnement Nalgene
Informations de commande :
Les bouchons de flacons de micro-conditionnement Nalgene sont conditionnés en vrac sans flacon, 500 par sachet interne, 1 000 par boîte. Commandez les flacons stériles séparément (n° de cat. 342800-0045).
Spécification
Spécification
| Description | Bouchons pour flacons de micro-conditionnement |
| Couleur | Vert |
| Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
| Matériau | Copolymère de PP |
| Stérilité | Stérile |
| Nbre par carton | 1000 |
| Nb par paquet | 500 |
| Gamme de produits | Nalgene |
| Matériau du bouchon | Copolymère de polypropylène |
| Quantité | 500 sachets, 1 000 boîtes |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.