Learn More
Thermo Scientific™ Flacons rectangulaires en PEHD Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
GREENER_CHOICE
Code produit. 10212823
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
Conditionnement:
125 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 10212823
Marque: Thermo Scientific™ 3120070008
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gagnez de l’espace grâce à la conception rectangulaire des flacons en PEHD rectangulaires avec bouchon ; ils constituent un excellent choix lorsque l’espace est limité.
Gagnez de l’espace grâce à la conception rectangulaire des flacons en PEHD rectangulaires Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon ; ils constituent un excellent choix lorsque l’espace est limité.
Caractéristiques :
  • Résistance aux fissures et aux perforations
  • Fabriqués en PE haute densité avec bouchon en PP
  • Étanches†
  • Conditionnés en vrac pour les applications de conditionnement
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8 oz, 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 200 ml (8 oz)
Couleur Naturel
Description Flacon rectangulaire
Diamètre (impériale) 1,1 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,1 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 250
Nb par paquet 250
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rectangle
Hauteur (métrique) 117 mm
Type de produit Flacon
Largeur (impériale) 3 in
Hauteur (impériale) 4,6 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38 mm
Diamètre (métrique) 28 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.