Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD rectangulaires Nalgene™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit. 10747181
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
63 mm
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
6 pièces
Code produit. 10747181
Marque: Thermo Scientific™ 20070016
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Transportez, échantillonnez ou stockez vos liquides et matières sèches grâce à ces flacons compacts qui offrent une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools.
Transportez, échantillonnez ou stockez vos liquides et matières sèches grâce à ces flacons compacts, qui offrent une excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools. Les flacons en PEHD rectangulaires Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon prennent moins de place sur les étagères que les flacons ronds traditionnels. Ces flacons en PEHD ont une paroi robuste avec des côtés rectilignes et un large col facilitant le remplissage.
Caractéristiques :
  • Grâce à une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools, ces flacons sont des récipients idéaux pour protéger des échantillons précieux.
  • Leur forme rectangulaire permet de les placer facilement dans un congélateur de stockage jusqu’à -100°C (-148°F).
  • Les bouchons à vis en polypropylène sans joint assurent une étanchéité ultime†, sans recourir au joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs.
  • Étanches†
Inclut :
Bouchons à vis en polypropylène
Informations sur le recyclage : Les flacons en PEHD réutilisables Nalgene sont conçus pour durer de nombreuses années dans des conditions de laboratoire typiques. Pourtant, comme pour tous les produits durables, ils doivent être retirés et remplacés à terme. Les flacons en PEHD Nalgene et leur emballage sont facilement recyclables. Veuillez recycler les boîtes de carton ondulé et les sacs en PEBD dans lesquels vos flacons Nalgene sont conditionnés. En fin de vie du produit, lavez et recyclez vos flacons en PEHD Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 500 ml (16 oz)
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16 oz
Couleur Naturel, translucide
Description Flacon rectangulaire à col large
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,4 pouces
Diamètre (métrique) intérieur de col 37 mm
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 94 mm
Nbre par carton 48
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 60 mm
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Certifications/Conformité USP classe VI ; FDA - 21 CFR
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rectangle
ACT Label Oui
Hauteur (métrique) 147 mm
Type de produit Flacon à col large
Hauteur (impériale) 5,8 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 48 mm
Diamètre (métrique) 96,5 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.