Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polypropylene Tank with Cover
Description
Réduisez considérablement l’évaporation et la contamination à l’aide d’un réservoir avec couvercle rectangulaire en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™, disponibles dans des tailles allant de 8 à 114 L. Les réservoirs peuvent être modifiés avec un robinet installé en usine.
- Adapté pour une utilisation avec de nombreux produits chimiques organiques
- Offrent une bonne résistance aux fissures/contraintes
- Autoclavables
Remarque :
Les cuves utilisées à des températures élevées ou avec des liquides à densité relative élevée doivent être équipées d’un renfort externe.
Spécification
Spécification
| Longueur (impériale) | 14 po |
| Type | Réservoir avec couvercle |
| Matériau | Polypropylène |
| Capacité (impériale) | 5 gal |
| Capacité (métrique) | 20 l |
| Longueur (métrique) | 35,6 cm |
| Largeur (impériale) | 10 po |
| Largeur (métrique) | 25 cm |
| Hauteur (impériale) | 10 po |
| Hauteur (métrique) | 25 cm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Attention :
Les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.