Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polypropylene Tank with Cover
Code produit. p-4525589
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 l
20 l
30 L
38 L
50 L
120 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10232611
Marque: Thermo Scientific™ 142000002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réduisez significativement l’évaporation et la contamination en utilisant ces cuves rectangulaires avec couvercle disponibles dans des tailles allant de 8 à 114 L pour répondre aux besoins de vos applications.
Réduisez considérablement l’évaporation et la contamination à l’aide d’un réservoir avec couvercle rectangulaire en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™, disponibles dans des tailles allant de 8 à 114 L. Les réservoirs peuvent être modifiés avec un robinet installé en usine.
  • Adapté pour une utilisation avec de nombreux produits chimiques organiques
  • Offrent une bonne résistance aux fissures/contraintes
  • Autoclavables
Remarque :
Les cuves utilisées à des températures élevées ou avec des liquides à densité relative élevée doivent être équipées d’un renfort externe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (impériale) 8 po
Type Réservoir avec couvercle
Matériau Polypropylène
Capacité (impériale) 2 gal
Capacité (métrique) 8 l
Longueur (métrique) 20 cm
Largeur (impériale) 8 po
Largeur (métrique) 20 cm
Hauteur (impériale) 8 po
Hauteur (métrique) 20 cm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Attention :
Les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.