Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Erlenmeyer en PETG à usage unique Nalgene™ avec fond à déflecteurs : Stérile
Code produit. 10750664
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
500 mL
1 000 mL
2 000 mL
2 800 mL
Taille du bouchon:
70 mm
38-430 mm
45-430 mm
Type de bouchon:
Solide, non ventilé
Ventilé
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
4 pièces
6 pièces
† Les classeurs de validation sont tenus à la disposition de notre clientèle qui peut les utiliser au cours du processus de validation des produits. Si vous souhaitez recevoir ces documents confidentiels, contactez : rocregsupport@thermofisher.com. Lorsque vous nous aurez transmis votre demande, un accord de confidentialité à compléter vous sera envoyé.
Code produit. 10750664
Marque: Thermo Scientific™ 41132800
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
† Les classeurs de validation sont tenus à la disposition de notre clientèle qui peut les utiliser au cours du processus de validation des produits. Si vous souhaitez recevoir ces documents confidentiels, contactez : rocregsupport@thermofisher.com. Lorsque vous nous aurez transmis votre demande, un accord de confidentialité à compléter vous sera envoyé.
Réduisez le temps de préparation et évitez les risques de contamination avec ces flacons à usage unique, idéaux pour la suspension de culture cellulaire, la préparation de milieux, le mélange et le stockage.
Réduisez le temps de préparation et évitez les risques de contamination avec ces flacons Erlenmeyer à fond à baffles à usage unique Thermo Scientific™ Nalgene™, idéaux pour la suspension de culture cellulaire, la préparation de milieux, le mélange et le stockage. Le PETG transparent est robuste et incassable pour une plus grande sécurité personnelle. Toutes les tailles sont disponibles ventilées ou non ventilées.
Caractéristiques :
  • Stérile et à usage unique pour réduire le risque de contamination
  • Réduction en cas d’autoclavage pour une diminution des déchets présentant un risque biologique
  • Graduations pour une évaluation rapide du volume
  • Excellent support de validation : Dossier de validation disponible sur demande†
Remarque :
† Les dossiers de validation sont tenus à la disposition de notre clientèle qui peut les utiliser au cours du processus de validation des produits. Si vous souhaitez recevoir ces documents confidentiels, contactez : rocregsupport@thermofisher.com. Lorsque vous nous aurez transmis votre demande, un accord de confidentialité à compléter vous sera envoyé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 95 oz.
Capacité (métrique) 2 800 mL
Matériau PETG
Nbre par carton 4
Nb par paquet 1
Forme Fernbach
Revêtement de surface Néant
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Oui
Graduated Oui
Mouth Style Large
Stérilité Stérile
Forme du fond À baffles
Type de bouchon Solide, non ventilé
Taille du bouchon 70 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.