Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en HDPEcarrés à col étroit Nalgene™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4521955
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
20mm
24 mm
38-430 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
72 pièces
Code produit. 10451181
Marque: Thermo Scientific™ 20180030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conservez de l’espace grâce à ces flacons en PEHD carrés à col étroit qui sont chimiquement et résistants aux éclatement, ainsi qu’à des prix économiques pour une large gamme d’utilisations en laboratoire.
Les flacons HDPE carrés Thermo Scientific Nalgene sont dotés de graduations moulées dans la masse et d’un bec verseur anti-goutte pour faciliter la mesure et la distribution.
Forme carrée gain d’espace et résistance aux substances chimiques.
Caractéristiques :
  • Les côtés carrés permettent une bonne utilisation de l’espace et une préhension aisée
  • Bouchons assurant une étanchéité† parfaite, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
  • Gradué pour une distribution facile
  • Étanches†
  • Peut être utilisé à jusqu’à -100°C (-148°F)
  • Non autoclavable
  • Participent au programme de marquage ACT My Green Labs
Inclut :
Bouchons à vis étanches† en polypropylène
Remarque :
Les récipients Nalgene LDPE, HDPE, PP et PMP peuvent servir au stockage à long terme, en évitant l’exposition directe aux rayons UV.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 30 ml (1 oz)
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz
Couleur Naturel, translucide
Description Flacon carré à col étroit
Diamètre (impériale) 1,5 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,5 po
Diamètre (métrique) intérieur de col 14mm
Comprend Bouchons étanches à vis en polypropylène
Matériau HDPE
Nbre par carton 72
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Graduations Oui
Certifications/Conformité USP classe VI ; FDA - 21 CFR
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
ACT Label Oui
Hauteur (métrique) 64mm
Type de produit Flacon à col étroit
Largeur (impériale) 1,52 po
Hauteur (impériale) 2,5 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20mm
Diamètre (métrique) 38mm
Type de bouchon hélice
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Non autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.