Learn More
Thermo Scientific™ Flacons carrés à col large en PPCO Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac, autoclavables
Code produit. 10202673
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Taille du bouchon:
43 mm
53 mm
Conditionnement:
125 pièces
250 pièces
Code produit. 10202673
Marque: Thermo Scientific™ 3121100016
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Économisez un espace de stockage précieux avec les flacons carrés à col large en PPCO faciles à saisir, qui comportent des parois uniformes solides et résistantes aux fissures et aux perforations.
Économisez un espace de stockage précieux grâce aux flacons en PPCO carrés à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ faciles à saisir avec bouchon. Ces flacons disposent de parois durables et uniformes résistantes aux fissures et aux perforations.
Caractéristiques :
  • Copolymère de PP
  • Large col facilitant le remplissage et le versement
  • Bouchons en PP étanches† sans joint
  • Autoclavables
Incluent :
Les bouchons en PP sans joint assurent l’étanchéité sans recourir à un joint qui peut se déformer, provoquer des fuites ou contaminer les solutions
Informations de commande :
Conditionnés en vrac en boîte ; bouchons inclus mais non assemblés.
Garantie: 90 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 200 ml (16 oz)
Couleur Naturel, translucide
Description Flacon carré à col large
Diamètre (impériale) 2,9 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1.7 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 43 mm
Matériau PPCO
Nbre par carton 125
Nb par paquet 125
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003. Les flacons et bouchons sont conformes aux exigences de la norme 21 CFR 177.1520 relative à l’usage des denrées alimentaires et des boissons, USP classe VI.
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Carré
Hauteur (métrique) 146 mm
Type de produit Wide Mouth Square Bottle
Largeur (impériale) 2.97 in.
Hauteur (impériale) 5,7 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53 mm
Diamètre (métrique) 74 mm carré
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon No
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.