Learn More
Thermo Scientific™ Linges absorbants pour laboratoire Nalgene™ Super Versi-Dry™, fibres absorbantes avec support en polyéthylène
Les linges absorbants pour laboratoireThermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry sont durables, imperméables, antidérapants et résistants aux produits chimiques.
205.00€ - 499.00€
Spécification
Type de produit | Protecteur de surface |
---|---|
Absorbance | 1 050 ml/m^2 |
Code produit | Marque | Description | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10661922
|
Thermo Scientific™
74000-00 |
Boîte de distributeur 250 pi. Rouleau | 250 pi | 20 po |
257.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10182361
|
Thermo Scientific™
74018-00 |
Tapis | 18 po | 20 po |
499.00€
350 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10395951
|
Thermo Scientific™
74040-00 |
175 Pk . | 18 po | 40 po |
466.00€
175 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10460733
|
Thermo Scientific™
74043-00 |
150 Pk . | 20 po | 43 po |
475.00€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10779441
|
Thermo Scientific™
74050-00 |
Rouleau | 100 pi | 20 po |
371.00€
4 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10789601
|
Thermo Scientific™
74200-00 |
Rouleau large | 200 pieds | 40 po |
328.00€
61m |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10325861
|
Thermo Scientific™
74218-00 |
Tapis | 18 po | 20 po |
267.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10264461
|
Thermo Scientific™
74240-00 |
Protection longue | 18 po | 40 po |
205.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les linges absorbants pour laboratoireThermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry sont durables, imperméables, antidérapants et résistants aux produits chimiques.
La couche supérieure semblable à du tissu ne se délite pas même mouillée. Absorbent les liquides renversés et amortissent le bris d'articles fragiles.
- La surface rembourrée minimise le bris de matériel de laboratoire en verre accidentellement renversé ou tombé.
- Les feuilles reposent à plat et sont antidérapantes—utilisez-les comme protections de paillasse, revêtements de plateau, tapis de sol, tapis de cage ou tapis chirurgical.
- La surface plane, bouloche faiblement, assure la stabilité du matériel en verre qui a tendance à basculer
- Remplacement avantageux du “papier de protection de paillasse bleu”
- Le support en polyéthylène résiste aux produits chimiques agressifs et protège votre paillasse des déversements et de la corrosion
- Le Super Versi-Dry absorbe rapidement jusqu'à 1 050 ml/m2, absorbant vite les liquides déversés grâce à ses milliers de cellules ''assoiffées''™
Spécification
Protecteur de surface | |
1 050 ml/m^2 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.