Learn More
Thermo Scientific™ Portoirs pour tubes à essai Nalgene™ ; Polycarbonate
GREENER_CHOICE
Code produit. 10044850
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
20mm Tubes
Tubes 15 -16mm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10044850
Marque: Thermo Scientific™ 59350020
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Incubez les cultures liquides en les inclinant à l’aide de ces racks inclinés pour tubes à essai : ils permettent une inclinaison de 5 ou 20 degrés pour que les milieux durcissent à un certain angle.
Les portoirs pour tubes à essai en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene permettent d'incuber des cultures en suspension en position inclinée.
Les portoirs inclinables autorisent une inclinaison de 5 ou 20 degrés qui permet au milieu de durcir suivant un angle donné pour l'incubation des cultures en suspension. Dotés de numéros et de lettres facilitant l'identification Empilables une fois vides
  • Après le micro-ondes, placez les tubes remplis de milieu à une inclinaison de 5° ou 20°
  • Le milieu se durcira selon une inclinaison constante
  • Densité relative plus élevée que l’eau leur permettant de rester immergés dans le bain-marie et de ne pas flotter
  • Autoclavables ; remarque : La mise en autoclave réduira la résistance dans le temps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Portoir incliné pour tubes à essai
Description Portoir pour tubes à essai incliné en PC blanc 20 mm
Array 4 x 10
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Tubes de 20 mm
Matériau polycarbonate
Positions 40
Forme Rectangle
Étagères 2 Tiers
À utiliser avec (équipement) 20mm Tubes
Nbre par carton 4
Nb par paquet 1
Dimensions (L x l x H) 11 x 6,1 x 4,5 po (28,5 x 15,5 x 11,5 cm)
Longueur (métrique) 28.5cm
Longueur (impériale) 11 po
Largeur (métrique) 15.5cm
Largeur (impériale) 6,1 pouces
Hauteur (métrique) 11.5cm
Hauteur (impériale) 4,5 po
Diamètre (métrique) de l’ouverture 20 mm
Diamètre (métrique) interne 20 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.