Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Torque Wrench Fittings for ETFE Closures
Beschreibung
Garantissez des lectures de couple précises lors de l’application de bouchons sur des flacons grâce aux raccords de clé dynamométrique Thermo Scientific™ Nalgene™ pour bouchons en ETFE.Un serrage adéquat est essentiel pour une bonne étanchéité†.
- Construction durable en résine époxy
- Spécifiquement conçus pour les bouchons Nalgene en ETFE
Compatibles avec :
Compatibles avec les clés dynamométriques Thermo Scientific Nalgene 2195-6169 † Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans générer de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés d’un bouchon d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Raccords |
| Taille du bouchon | de 38 à 415 mm |
| Taille d’entraînement | 1/4 in. |
| À utiliser avec (équipement) | Clés dynamométriques Nalgene (Réf. 2195-6169) |
| Matériau | Époxy |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.