Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PEHD ambré translucide Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Code produit. 30117594
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
8 ml
15 ml
Finition de col:
13-415 mm
20-415 mm
Conditionnement:
2000 pièces
Code produit. Capacité (métrique) Finition de col unitSize
30117594 4 ml 13-415 mm 2000 pièces
10100713 8 ml 20-415 mm 2000 pièces
10610144 15 ml 20-415 mm 2000 pièces
3 options
Code produit. 30117594
Marque: Thermo Scientific™ 3120849125
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protégez les échantillons photosensibles avec des flacons de diagnostic en PEHD ambré translucide, parfaits pour le stockage et l’expédition de petits volumes de réactifs précieux photosensibles.
Protégez les échantillons photosensibles avec des flacons de diagnostic en PEHD ambré translucide Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon, parfaits pour le stockage et l’expédition de petits volumes de réactifs précieux photosensibles. Les flacons translucides offrent une résistance à la lumière tout en permettant de voir le niveau de liquide et sont parfaits pour les kits de test et de nombreuses applications de petit volume.
Caractéristiques :
  • Flacons non stériles en PEHD
  • Bouchons en PP opaques sans joint
  • Parois uniformes durables qui résistent aux fissures et aux perforations
  • Non cytotoxiques
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton ; 2 000/boîte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0.125 oz, 4 ml
Capacité (métrique) 4 ml
Capacité (impériale) 200 ml (0.125 oz)
Couleur Ambré translucide
Description 3.4 ml, bouchon 20-415, conditionnés en vrac
Diamètre (métrique) intérieur de col 8 mm
Matériau PEHD ambré
Nbre par carton 2000
Nb par paquet 2000
Stérilité Non stérile
Finition de col 13-415 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière.
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 41 mm
Type de produit Flacon de diagnostic
Largeur (impériale) 0,62 in
Hauteur (impériale) 1,58 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 13-415 mm
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Thermo Scientific Nalgene qualifie étanche a) les bouteilles / bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites ; b) les bouteilles / bouchons d’une dimension de 100 ou 120 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Afin de garantir une utilisation sûre, Thermo Scientific Nalgene conseille à ses clients de tester les bouteilles et les bouchons dans leurs conditions d’applications prévues. Les flacons et bonbonnes Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont utilisés avec leurs bouchons Nalgene.