Learn More
Thermo Scientific™ Raccords en Y pour tubulure Nalgene™
Optimisez l’écoulement des liquides avec ces raccords en Y cannelés non coniques, moulés dans de la résine de PP et garantis sans composants d’origine animale.
Marque:  Thermo Scientific™ 6152-0312
Informations supplémentaires : Poids : 0.02880kg
Code produit. 10020601
  • 30.80€ / 12 pièces
En stock
Description
Optimisez l’écoulement des liquides avec ces raccords en Y cannelés non coniques pour tubulure Thermo Scientific™ Nalgene™, moulés dans de la résine de polypropylène et garantis sans composants d’origine animale. Les produits sont conditionnés dans un emballage double pour garantir leur propreté.
  • Fabrication en polypropylène
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Connecteur de type Y
5/16 in.
Polypropylène
Dia. int. 1,6 mm (5/16 in)
Autoclavables
7,93 mm
Connecteur de tubulure
72.
Promotions
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.