Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes de sécurité en PEBD rouges Nalgene™ Unitary™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10529471
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
10529471 500 ml 4 pièces
10691712 250 ml -
2 options
Code produit. 10529471
Marque: Thermo Scientific™ DS24080500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Identifiez facilement ces flacons de lavage de sécurité en PEBD rouge, qui sont dotés d’un large col pour un remplissage plus rapide et sûr et offrent une reconnaissance et une identification instantanées.
Identifiez facilement les pissettes de sécurité en PEBD rouge Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™, dotés d’une large ouverture pour un remplissage sûr et plus rapide.
  • Les flacons sont colorés en rouge pour faciliter l’identification et la reconnaissance instantanée, pour une utilisation avec des acides, des bases et des alcools ; ils comprennent des bouchons à vis en polypropylène rouge.
  • Moulage monobloc des flacons et de la tubulure pour une étanchéité† uniforme.
  • Embout assurant un débit uniforme régulier ultra fin pour une distribution précise, mais pouvant également être coupé pour augmenter le débit.
  • Le contenu peut être distribué sans inclinaison ni agitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16 oz
Couleur Rouge
Description Flacon/tubulure en PEBD
Matériau PEBD
Nbre par carton 4
Nb par paquet 4
Couleur de bouchon Rouge
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Cylindrique
Type de produit Pissette de sécurité
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Remarque : Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.