Learn More
Thermo Scientific™ Demi-racks Nalgene™ Unwire™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-2377334
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Capacité:
Tubes (13 mm)
Tubes (16 mm)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10170591
Marque: Thermo Scientific™ 59720013
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les demi-racks à faible encombrement sont idéals pour une utilisation dans les incubateurs, les réfrigérateurs, les congélateurs et sous les hottes filtrantes.
S’intègrent facilement dans les bains de glace ou les bains-marie sans flotter.
  • En plastique ResMere™ résistant et durable
  • Supportent la plupart des produits chimiques de laboratoire et les températures allant jusqu’à 121°C (249.8°F)
  • Autoclavage répété possible
  • Chaque rack peut accueillir jusqu’à 36 tubes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Demi-rack
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Tubes (13 mm)
Matériau Plastique
Positions 36
Dimensions (L x l x H) 10.2 x 10.2 x 5.6 cm (4 x 4 x 2.2 in)
Longueur (métrique) 10,2 cm
Longueur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 10,2 cm
Largeur (impériale) 4 in
Hauteur (métrique) 5,6 cm
Hauteur (impériale) 2,2 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 13 mm