Learn More
Thermo Scientific™ Racks de tubes à essai en polypropylène Nalgene™ Unwire™
Description
Gérez une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger grâce à ces racks en polypropylène pour tubes à essai Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Les racks monoblocs offrent une résistance et une durabilité supplémentaires pour les applications à température ambiante.
Caractéristiques :
- Gravité spécifique supérieure à celle de l’eau afin de rester immergés dans un bain-marie
- Capables d’accueillir une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm ou jusqu’à 72 tubes d’un diamètre inférieur
- Disponibles en quatre couleurs vives et durables qui facilitent la coordination des échantillons.
- Peuvent recevoir de grandes étiquettes afin de faciliter l’identification des échantillons
Remarque :
ces portoirs ne sont pas autoclavables.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Description | Rack pour tubes à essai Unwire |
| Array | 6 x 12 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Capacité | Tubes (13 mm) |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 72 |
| Forme | Rectangle |
| Étagères | 3 niveaux |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.