Learn More
Thermo Scientific™ Racks de tubes à essai en polypropylène Nalgene™ Unwire™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10480051
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Vert
À utiliser avec (équipement):
Tubes de 13 mm
Tubes de 16 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10480051
Marque: Thermo Scientific™ 59760416
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gérez une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger grâce à ces racks en polypropylène pour tubes à essai, monoblocs.
Gérez une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger grâce à ces racks en polypropylène pour tubes à essai Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Les racks monoblocs offrent une résistance et une durabilité supplémentaires pour les applications à température ambiante.
Caractéristiques :
  • Gravité spécifique supérieure à celle de l’eau afin de rester immergés dans un bain-marie
  • Capables d’accueillir une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm ou jusqu’à 72 tubes d’un diamètre inférieur
  • Disponibles en quatre couleurs vives et durables qui facilitent la coordination des échantillons.
  • Peuvent recevoir de grandes étiquettes afin de faciliter l’identification des échantillons
Remarque :
ces portoirs ne sont pas autoclavables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rack pour tubes à essai
Description Rack pour tubes à essai Unwire
Array 6 x 12
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Vert
Capacité Tubes (16 mm)
Matériau Polypropylène
Positions 72
Forme Rectangle
Étagères 3 niveaux
À utiliser avec (équipement) Tubes de 16 mm
Dimensions (L x l x H) 24.9 x 12.7 x 6.7 cm (9.75 x 5 x 2.75 in)
Longueur (métrique) 24.9 cm
Longueur (impériale) 9,75 in
Largeur (métrique) 12.7 cm
Largeur (impériale) 5 po
Hauteur (métrique) 6.7 cm
Hauteur (impériale) 2,75 po
Diamètre (métrique) de l’ouverture 16 mm
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.