Learn More
Thermo Scientific™ Portoirs polyvalents Nalgene™
Transportez votre verrerie, vos échantillons ou vos outils avec les paniers de transport Thermo Scientific™ Nalgene™. Structure robuste avec poignée et séparateur central moulés.
35.30€ - 47.75€
Spécification
Type de produit | Portoir pour flacons |
---|---|
Certifications/Conformité | Norme OSHA 29CFR1910 |
Description | Panier d’accessoires |
Autoclavable | Autoclavable |
À utiliser avec (application) | Pour le transport de la verrerie, des échantillons et des outils |
Code produit | Marque | Description | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10686541
|
Thermo Scientific™
7130-0010 |
Panier d’accessoires | PE |
47.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10606931
|
Thermo Scientific™
7134-0010 |
Panier d’accessoires | PP |
35.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Transportez votre verrerie, vos échantillons ou vos outils avec les portoirs Thermo Scientific™ Nalgene™, dotés d’une certaine souplesse avec poignée et séparateur central moulés.
- Choix de PE ou de PP autoclavable
- Dimensions extérieures (L × l × H) : 14.875 × 9.5 × 4.5″ (38 × 24 × 11 cm)
Spécification
Portoir pour flacons | |
Panier d’accessoires | |
Pour le transport de la verrerie, des échantillons et des outils | |
1 | |
38 cm | |
24 cm | |
11 cm |
Norme OSHA 29CFR1910 | |
Autoclavable | |
6 | |
38 x 24 x 11 cm (14.875 x 9.5 x 4.5 in) | |
14.875 po | |
9.5 in | |
4.5 in |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.