Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires de rampe à vide Nalgene™
Click to view available options
Stopper Number:
8
Conditionnement:
3 pièces
Description
Les accessoires pour collecteur sous vide Nalgene™ (robinet d’arrêt, bouchon en caoutchouc) sont utilisés avec le collecteur sous vide DS0345-0001 Nalgene™. Permettent une manipulation facile de l’entonnoir grâce aux sorties largement espacées de la rampe à vide Thermo Scientific™ Nalgene™. Cette unité de paillasse stable est en acier inox de haute qualité et dispose de trois prises de vide chacune avec une vanne à deux voies étanche et un orifice d’aération.
Caractéristiques
- Robinet d’arrêt en Teflon™ sur chaque vanne de la rampe à vide Nalgene
- Arrête le débit lorsque moins de trois prises sont utilisées
- La rampe à vide Nalgene est idéale pour une utilisation avec un entonnoir de filtration réutilisable Nalgene avec pince
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) du trou | 15.875 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Rampe à vide Nalgene réf. DS0345-0001 |
| Matériau | Caoutchouc |
| Type de produit | Bouchon |
| Stopper Number | 8 |