Learn More
Thermo Scientific™ Membrane qualité eau Nalgene™
Les filtres à membrane en nitrate de cellulose sont officiellement certifiés pour les travaux réalisés dans le domaine de la qualité des eaux
Marque: Thermo Scientific™ DS0281-7500
114.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21931" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.66000kg
Description
Les filtres à membrane en nitrate de cellulose sont officiellement certifiés pour les travaux réalisés dans le domaine de la qualité des eaux.
- Les disques à membrane stériles sont optimisés pour les tests d’AQ/de CQ microbiens et présentent les taux de récupération les plus élevés
- Membranes blanche et noire pour une visibilité facile des colonies
- Les membranes quadrillées sont imprimées avec de l’encre non toxique pour faciliter le dénombrement des colonies
Certifications
Conforme aux normes EPA et APHA pour les procédures relatives à la qualité de l’eau
Spécification
Membrane | |
Verre | |
100 | |
Préfiltre | |
75 mm |
Fibre de verre | |
Non stérile | |
100 | |
75 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.