Learn More
Thermo Scientific™ Disques à membrane et préfiltre Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10254211
Click to view available options
Diamètre (métrique):
47 mm
50 mm
75 mm
90 mm
Matériau:
Acétate de cellulose
Fibre de verre
Nitrate de cellulose
Nylon
Conditionnement:
100 pièces
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Couleur:
Gris
blanc
Code produit. 10254211
Marque: Thermo Scientific™ DS02819000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez des analyses microbiennes et particulaires grâce à ces membranes de filtration. Disponibles sous différentes formes pour vos travaux sur la qualité de l’eau, la stérilisation à froid ou le nettoyage de vos échantillons.
Faites confiance aux disques à membrane et préfiltre Thermo Scientific™ Nalgene™ pour répondre à un large éventail de besoins de filtration en laboratoire. Utilisés conjointement avec du matériel et des supports de filtres à usage unique ou réutilisables, les disques à filtres vous offrent flexibilité et choix pour correspondre à de nombreuses applications. Les disques filtrants stériles sont disponibles dans des matériaux tels que le nylon, le nitrate de cellulose, l’acétate de cellulose et les membranes en fibre de verre.
  • Les disques à membrane stériles sont optimisés pour les tests d’AQ/de CQ microbiens et présentent les taux de récupération les plus élevés
  • Membranes blanche et noire pour une visibilité facile des colonies
  • Les membranes quadrillées sont imprimées avec de l’encre non toxique pour faciliter le dénombrement des colonies
Certifications
Conforme aux normes EPA et APHA pour les procédures relatives à la qualité de l’eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Filtre à membrane
Matériau Fibre de verre
Stérilité Non stérile
Nbre par carton 100
Nb par paquet 100
Diamètre (métrique) 90 mm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.