Learn More
Thermo Scientific™ Membrane qualité eau Nalgene™
Les filtres à membrane en nitrate de cellulose sont officiellement certifiés pour les travaux réalisés dans le domaine de la qualité des eaux
Marque: Thermo Scientific™ DS0205-6045
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
Les filtres à membrane en nitrate de cellulose sont officiellement certifiés pour les travaux réalisés dans le domaine de la qualité des eaux.
Conçue pour l’analyse bactériologique des eaux potables, usées et naturelles conformément aux procédures de filtration sur membrane référencées dans les méthodes normalisées d’examen de l’eau et des eaux usées, version en vigueur.
- Les filtres et l’encre sont non toxiques, exempts de substances inhibant ou stimulant la croissance bactérienne
- Blanche avec quadrillage vert, stérile
- Les membranes s’humidifient uniformément en 15 secondes sans taches sèches lorsqu’elles flottent sur de l’eau de qualité réactif.
- Le diamètre du filtre est de 47 mm ; Le diamètre moyen des pores est de 0.45 μm.
- Le débit de la membrane est de 55 ml/min/cm2 à 25°C, la pression différentielle est de 93 kPa
- pH du filtrat : ≤7.5
- La récupération avec l’Escherichia coli a atteint ou dépassé les 90 % par rapport aux résultats obtenus avec une plaque de versement.
Spécification
Gray | |
0.45 μm | |
47 mm |
Cellulose Nitrate | |
Membrane Filter |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.