Learn More
Thermo Scientific™ ™ Flacons à col large Nalgene fabriqués en Teflon™ FEP avec bouchon, 125 ml, capacité : 4 oz.(125 ml)
Code produit. 10110201
Click to view available options
:
Capacité : 4 oz (125 ml)
Code produit. 10110201
Marque: Thermo Scientific™ 21000004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons FEP à bouchon ETFE Tefzel Thermo Scientific Nalgene offrent une excellente résistance thermique et aux substances chimiques.
Les flacons FEP à bouchon ETFE Tefzel Thermo Scientific Nalgene offrent une excellente résistance thermique et aux substances chimiques.
Ces flacons en fluoropolymère extrêmement résistants aux substances chimiques sont autoclavables et conviennent à analyse des métaux trace et aux solvants organiques.
Caractéristiques :
  • Transparent
  • Résiste à des températures allant jusqu’à -105°C (-157°F)
  • Bouchons Tefzel™ ETFE inclus
  • Étanches†
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant l’autoclavage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4 oz
Couleur Naturels, transparents
Description Flacon à col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 25 mm
Matériau Teflon™ FEP
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturels, transparents
Finition de col 33 mm
Certifications/Conformité CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Oui
Bouche Col large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 117 mm
Type de produit Flacon à col large
Hauteur (impériale) 4,6 po
Matériau du bouchon Tefzel™ ETFE
Taille du bouchon 33 mm
Diamètre (métrique) 46 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’un diamètre inférieur à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’un diamètre supérieur à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.