Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEBD à col large Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
GREENER_CHOICE
Code produit. 10212813
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
500 ml
Taille du bouchon:
38 mm
53 mm
Conditionnement:
125 pièces
Code produit. 10212813
Marque: Thermo Scientific™ 3121030016
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Remplissez et distribuez facilement les matériaux grâce à ces flacons en PEBD durables, transparents et sans produits chimiques.
Remplissez et distribuez facilement les matériaux avec les flacons en PEBD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Ces flacons translucides sont fabriqués en polyéthylène basse densité naturel, offrant durabilité, clarté et résistance chimique.
Caractéristiques :
  • Bouchons en PP naturel
  • Idéaux pour l’analyse des métaux à l’état de traces grâce à la faible teneur en métaux à l’état de traces du PEBD
  • Parois uniformes qui résistent aux fissures et aux perforations
  • Étanches†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 200 ml (16 oz)
Couleur Naturel
Description Flacon à col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 44 mm
Matériau PEBD
Nbre par carton 125
Nb par paquet 125
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel
Finition de col 53 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 168 mm
Type de produit Flacon à col large
Largeur (impériale) 2,85 in
Hauteur (impériale) 6,61 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53 mm
Diamètre (métrique) 73 mm
Type de bouchon À vis (conditionné en vrac, non assemblé)
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.