Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEHD ambré opaque à col large Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
GREENER_CHOICE
Code produit. 10707463
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
28-415 mm
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 10707463
Marque: Thermo Scientific™ 3121850016
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protégez le contenu des rayons UV grâce à ces flacons en PEHD ambré opaque.
Protégez le contenu contre les rayons UV avec les flacons de conditionnement en PEHD ambré opaque à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Ces flacons en polyéthylène haute densité sont conformes aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière et sont conditionnés en vrac pour une manipulation aisée.
Caractéristiques :
  • Bouchon en PP ambré opaque
  • Le col large facilite le remplissage et la distribution des liquides et des poudres
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz., 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16 oz
Couleur Ambré opaque
Description Flacons de conditionnement à col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 44 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 125
Nb par paquet 125
Couleur de bouchon Ambré opaque
Finition de col 53 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière.
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 168 mm
Type de produit Flacon d’emballage
Largeur (impériale) 2,87 in
Hauteur (impériale) 6,52 po (avec bouchon) ; 6,45 po (sans bouchon)
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53-415 mm
Diamètre (métrique) 73 mm
Type de bouchon À vis (conditionné en vrac, non assemblé)
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. . Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.