Learn More
Thermo Scientific™ Flacons économique à col large Nalgene™, copolymère polypropylène, bouchon à visser en polypropylène
Description
Réalisez des applications simples à usage général ne nécessitant pas de flacons lourds avec les flacons en PPCO économiques à col large avec bouchon Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons sont des versions légères du flacon de qualité de laboratoire Nalgene original. Fabriqués à partir de matériaux en plastique de laboratoire de haute qualité pour des substances lixiviables et extractibles de façon fiable.
- Économiques et recyclables
- Translucides pour faciliter l’aperçu des niveaux de liquides
- Les capuchons sans joint assurent une étanchéité† sans joint qui peut se déformer, entraîner des fuites et contaminer vos solutions.
- Autoclavable
Inclut :
Bouchon à vis en polypropylène
Spécification
Spécification
| Capacité | 1 oz, 30 ml |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Capacité (impériale) | 1 oz |
| Couleur | Naturel, translucide |
| Description | Flacon à col large |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 21 mm |
| Matériau | PPCO |
| Nbre par carton | 72 |
| Nb par paquet | 72 |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.