Learn More
Sel de sodium d’acide nalidixique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16524394 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 16524394
Marque: Thermo Scientific Acros 463550050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3374-05-8 | C12H11N2NaO3 | 254.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5-8-3374
Formule moléculaire C12H11N2NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 254.22
Clé InChI ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC 1-éthyl-7-méthyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate de sodium
SMILES [Na+].CCN1C=C(C([O-])=O)C(=O)C2=CC=C(C)N=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalidixic acid sodium salt
Point de fusion >280.0°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 50 g/L (20°C).
Poids de la formule 254.22
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nalidixic acid sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nalidixic acid sodium salt